Stampa…
Guanti in nitrile, Microflex® 93-853
Fornitore: Ansell
93-853/6.5-7 93-853/9.5-10 93-853/7.5-8 93-853/5.5-6 93-853/8.5-9 93-853/10.5-11 93-853/11.5-12
112-4276EA 24.6 EUR
112-4276 112-4279 112-4277 112-4275 112-4278 112-5159 112-5160
Guanti in nitrile, Microflex® 93-853
Guanti
Guanti monouso caratterizzati da una formulazione in nitrile avanzata che offre una maggiore sensibilità tattile, lunga durata e una resistenza alla perforazione triplicata rispetto ai guanti monouso in lattice o vinile.
  • Polsino alto per una protezione aggiuntiva sul polso e sul braccio
  • Guanto con formulazione dalle proprietà antiaderenti che conferisce ai guanti resistenza ad adesivi e garantisce un maggior comfort all'operatore in termini di efficienza e velocità
  • Realizzati senza proteine della gomma naturale e non talcati per proteggere i lavoratori da allergie, irritazioni cutanee e secchezza della pelle
  • Dita antiscivolo per una presa salda ed efficiente e la massima protezione dei lavoratori
  • Approvati per l'uso con farmaci chemioterapici
Adatti per analisi chimiche, biotecnologie, applicazioni di laboratorio e produzione farmaceutica.
Certificazioni: EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 0,65.