Pericoli fisici
PROTEZIONE DAI PERICOLI DI LABORATORIO QUOTIDIANI
I ricercatori sono spesso esposti a una varietà di rischi chimici e fisici, con conseguente rischio di lesioni personali e perdita di produttività. L'ampia gamma di guanti meccanici e per prodotti chimici di Ansell fornisce una protezione delle mani mirata contro molti dei pericoli che si verificano ogni giorno in un laboratorio tipico.
Scarica Brochure Ansell 
Guanti monouso Ansell
Prodotto Ansell
Descrizioni e vantaggi
HyFlex 11-318
Offrono una protezione da tagli incredibile, con un design sottile e leggero per una presa sicura quando si lavora con oggetti appuntiti.
ActivArmr 80-813
Protezione antifiamma e resistenza al taglio, ideale quando si lavora con sostanze chimiche piroforiche.
Crusader Flex 42-474
Guanti comodi con una presa migliorata, progettati per gestire oggetti caldi fino a 200 °C.
Chem-Tek 38-612
Forniscono un'eccellente resistenza alla maggior parte dei prodotti chimici aggressivi: alifatici, idrocarburi alogenati e aromatici e acidi minerali concentrati.
Documentazione tecnica
Esposizione a sostanze chimiche nei laboratori - Scheda tecnica
Selezione intelligente di prodotti per la protezione delle mani nei laboratori - Libro bianco