Stampa…
Guanti resistenti ai prodotti chimici, AlphaTec® 38-612
Fornitore: Ansell
38-612/8 38-612/10 38-612/9
112-4387EA 216 EUR
112-4387 112-4386 112-4388
Guanti resistenti ai prodotti chimici, AlphaTec® 38-612
Guanti
Questi guanti in Viton/gomma butilica forniscono un'eccellente resistenza alla maggior parte dei prodotti chimici aggressivi, quali alifatici, idrocarburi alogenati e aromatici e acidi minerali concentrati.
  • Estremamente flessibili, offrono un'eccellente agilità delle mani
  • Morbidi con forma ergonomica naturale curva
  • Semplici da indossare, forniscono una buona presa
Ideali per l'uso in impianti chimici, nel trasporto e nella lavorazione di sostanze chimiche, nella raffinazione del petrolio e nei settori petrolchimici, nelle emergenze in caso di disastro e nella lavorazione di materiali pericolosi.
Certificazioni: EN ISO 374-1:2016 Type A (BCFLPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1010X); Cat. III