Come caricare i tubi nelle teste delle pompe L/S standard Masterflex
Video riassuntivo
Video dimostrativo Come caricare correttamente i tubi da laboratorio in silicone e Tygon teste delle pompe L/S standard Masterflex.
Procedura
Precaricamento
  • Scegli una testa della pompa standard L/S: per tubi a parete sottile o per tubi a parete spessa
  • Assicurati che le “rondelle di spinta” si trovino su entrambi i lati del rotore
  • Individua la chiave per tubi e posizionala di lato
  • La chiave per tubi applica il corretto allungamento e centra il tubo
Masterflex L/S Standard Pump Heads for High-Performance Precision Tubing
Caricamento dei tubi da laboratorio in silicone o Tygon
  1. Scegli la lunghezza desiderata del tubo
  2. Inserisci i connettori e i morsetti del tubo
  3. Rimuovi una delle “campane terminali” della testa
  4. Ruota in modo che le aperture si trovino sul palmo della mano
  5. Inserisci il tubo nell’apertura utilizzando la curva naturale
  6. Appoggialo sui primi due rulli
  7. Inserisci la chiave del tubo tra il tubo e la piastra del rotore
  8. Ruota la chiave e fai scorrere il tubo dall’altra parte tenendo il tubo in posizione
  9. Rimuovi la chiave al termine dell’operazione
  10. Riposiziona la campana terminale e allineale entrambe
  11. Stringi insieme le due metà. Non schiacciare il tubo con le dita o tra le due metà.
  12. Se la chiusura della testa della pompa è difficile, inserisci la chiave del tubo nella fessura e ruotare 1 o 2 volte.
  13. Controlla che il tubo sia centrato nella testa della pompa.
SUGGERIMENTO: con i tubi Tygon, se la rotazione della chiave o la chiusura della pompa risultano difficili, utilizza una goccia d’acqua e falla scorrere sul bordo del tubo. Questo facilita lo scorrimento della chiave sul tubo.
SUGGERIMENTO AGGIUNTIVO: quando sei pronto a sostituire il tubo, inserisci la chiave del tubo nella fessura e ruotala 1 o 2 volte per allontanare leggermente la testa della pompa e facilitare la rimozione del tubo.
Video Transcript
Prima del caricamento
Queste sono le pompe L/S standard. Ogni testa della pompa è progettata per una dimensione di tubi,quindi garantisce l’integrazione e le prestazioni ottimali. Oggi mostrerò il modo corretto per caricare una testa della pompa L/S standard Masterflex. Ma prima esaminiamo i due tipi di pompe L/S standard. Questa testa della pompa utilizza tubi a parete sottile e ha rulli che si estendono leggermente oltre la piastra. Questa testa utilizza tubi a parete spessa. I rulli si trovano appena all’interno della piastra. Nota le “rondelle di spinta” su entrambi i lati e assicurati che entrambe le rondelle di spinta siano sul rotore. Questa è una chiave per tubi. La utilizzeremo durante il processo di caricamento della pompa. Utilizzando la chiave per tubi, il tubo viene allungato correttamente e centrato sui rulli e all’interno della pompa. Ora carichiamo la testa della pompa!
Come caricare i tubi in silicone in una testa della pompa standard
Innanzitutto, seleziona la lunghezza desiderata del tubo da inserire nella pompa. Inserisci i connettori del tubo e i morsetti per tenere i connettori in posizione. Questo è un materiale in silicone. Nota come il tubo abbia una curva naturale. Questa curva naturale deve essere caricata con il rotore. Rimuovi una delle “campane terminali”. Ruotale in modo che le aperture si trovino sul palmo della mano. Prendi il tubo, con la cuvetta naturale e inseriscilo nell’apertura, appoggialo sui primi due rulli e prendi la chiave del tubo e inseriscila tra il tubo e la piastra del rotore. Nota come la chiave preme il tubo nell’alloggiamento. Ora inizierò a ruotare questa chiave fino all’altro lato, tenendo il tubo in posizione con il pollice. La chiave premerà il tubo in modo uniforme nella pompa. Sposta leggermente il pollice e rimuovi la chiave. Riposiziona la campana terminale, facendo attenzione a non schiacciare il tubo e allinealo. Stringi insieme le due metà, facendo attenzione a non schiacciare il tubo tra le due metà. Nota come il tubo si trovi ora al centro della testa della pompa.
Come caricare i tubi da laboratorio Tygon in una testa della pompa standard
Il tubo Tygon è un materiale un po’ più rigido del silicone. Ripeti la stessa procedura di caricamento del tubo di silicone di cui sopra. Ecco un piccolo trucco per aiutarti a caricare questo tipo di materiale. Se la rotazione della chiave o la chiusura della pompa risultano difficili, utilizza una goccia d’acqua e falla scorrere sul bordo del tubo. Questo facilita lo scorrimento della chiave sul tubo. Delle volte può risultare un po’ difficile rimette insieme la testa della pompa. Prendi la chiave, inseriscila nella fessura e ruotala di uno o due giri. In questo modo si allunga un po’ il tubo e lo si allenta. La pompa dovrebbe chiudersi più facilmente. Assicurati di non schiacciare il tubo e verifica che sia centrato. Se non è del tutto centrato, non preoccuparti perché una volta montato sull’azionamento della pompa e messo in funzione, si centrerà automaticamente all’interno della stessa, perché hai usato la chiave e allungato il tubo in modo corretto.
Un altro trucco da condividere: un modo semplice per aprire la pompa quando si è pronti a cambiare il tubo. Utilizzando nuovamente la chiave del tubo, inseriscila nella fessura e ruotala un paio di volte. In questo modo la testa della pompa si allontanerà leggermente, facilitando così l'estrazione del tubo.
Ultimo aggiornamento: