Temperatura: misurazione - registrazione - servizi accreditati
Oltre a un'ampia gamma di dispositivi per la misurazione o la registrazione della temperatura, VWR offre inoltre una vasta gamma di servizi per il monitoraggio e la calibrazione accreditata.
Vedere di seguito per ulteriori informazioni e per la selezione dei prodotti.
Per una panoramica completa di tutte le applicazioni relative a umidità e temperatura, dalle strisce a registratori di dati avanzati, scaricare HSG.
Selezione dei prodotti
Semplice misurazione della temperatura, da -50 °C a +70 °C
- Con sonda, sonda per flaconi o temperatura ambiente
- Leggibilità 0,1 °C, accuratezza +/-1 °C
Misurazione della temperatura, con allarme, da -50 °C a +70 °C
- Con sonda, sonda per flaconi o temperatura ambiente
- Leggibilità 0,1 °C, accuratezza +/-1 °C
Misurazione della temperatura, con segnale radio, da -30 °C a +70 °C
- Con sonda per flaconi
- Leggibilità 0,1 °C, accuratezza +/-1 °C
Misurazione della temperatura con accuratezza elevata, con allarme, da -50 °C a +70 °C
- Con sonde e sonde per flaconi
- Leggibilità 0,01 °C, accuratezza +/-0,1°C
Registrazione di dati di temperatura, ideale per il trasporto, da -35 °C a +50 °C
- Senza sonda
- Leggibilità 0,1 °C, accuratezza +/-0,2 °C
- Con sostegno/cavo o Bluetooth
Registrazione di dati di temperatura ad accuratezza elevata, da -50 °C a +70 °C
- Con sonde e sonde per flaconi
- Leggibilità 0,01 °C, accuratezza +/-0,25 °C
- Fino a 1.000.000 di dati memorizzabili
Registrazione di dati di temperatura, con accuratezza elevata, da -90 °C a +105 °C
- Con sonde
- Leggibilità 0,01 °C, accuratezza +/-0,2 °C e 0,1 °C
- Fino a 1.000.000 di dati memorizzabili
Registrazione di dati di temperatura ad accuratezza elevata, da -200°C a +105°C
- Con sonde
- Leggibilità 0,01 °C, accuratezza +/-0,2 °C e 0,1 °C
- Fino a 1.000.000 di dati memorizzabili
Registrazione di dati di temperatura (e altro) wireless, rilevazione in qualsiasi luogo, da -200°C to + 200°C
- Senza sonde
- Leggibilità 0,01 °C, accuratezza +/-0,15 °C
- In tempo reale, basata su cloud
Calibrazione accreditata per tutti i termometri e registratori di dati
Servizi di calibrazione accreditata ISO17025 indipendente dal marchio per dispositivi di temperatura come termometri, registratori di dati, blocchi e bagni.
I vantaggi per voi
- Qualità approvata
- Documentazione dettagliata del processo
- Per tutte le marche e tutti i modelli
- Tracciabile a standard NIST
- Certificato di calibrazione ISO 17025
- Sistema di promemoria
- Combinabile con la calibrazione dell'umidità