Refrigeratori
Frigorifero da laboratorio MediLine antideflagrante Liebherr, ATEX, LKexv
Questi frigoriferi da laboratorio sono caratterizzati da raffreddamento ad aria forzata con controller elettronico che assicura una temperatura costante e uniforme. Progettati appositamente per la conservazione di sostanze esplosive e altamente infiammabili.
Frigoriferi da laboratorio sottobanco MediLine, compatti, LKUv
I modelli sottobanco sono alti 820 mm e possono essere installati sotto qualsiasi banco da laboratorio. Il sistema di raffreddamento ad aria forzata e un accurato controller elettronico garantiscono il mantenimento della temperatura costante e una distribuzione uniforme della temperatura.
Frigoriferi/congelatori da laboratorio MediLine con vano interno antideflagrante, ATEX, LCexv
Frigoriferi/congelatori con vano interno antideflagrante per la conservazione di sostanze esplosive e altamente infiammabili.
Gamma completa di frigoriferi
Qui trovate la gamma completa di frigoriferi di VWR.