Estrazione in fase solida
Avantor offre una varietà di colonne BAKERBOND™ spe a marchio J.T.Baker® a base di silice e polimeri, colonne e dischi BAKERBOND Speedisk™ ad alte prestazioni e processori per vuoto standard J.T.Baker® per migliorare e semplificare la pulizia e la concentrazione dei campioni.
- Le colonne J.T.Baker® BAKERBOND™ spe vengono consigliate quando sono necessarie prestazioni standard a basso costo
- Le colonne J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk™ vengono consigliate quando sono richiesti livelli superiori di velocità e prestazioni
Selezione dei prodotti
Assorbenti BAKERBOND per SPE J.T.Baker®
Materiale di confezionamento per assorbenti sfusi.
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ extraction columns
1ml, 3ml and 6ml columns, round-rimmed and earshaped in ultraclean polypropylene or glass.
Dischi di estrazione BAKERBOND spe™ J.T.Baker®
Dischi da 50 mm per campioni da 200 ml a 2 l. Non si tratta di dischi a cartuccia o a membrana.