High Purity Acids
The J.T.Baker® and Macron Fine Chemicals™ lines of high purity acids will meet your needs - even for detection of trace metals at ultra-low, ppt levels.
Selezione dei prodotti
Acidi J.T.Baker® ULTREX II Ultrapure
Consigliati per l'uso nelle analisi di elementi in traccia più impegnative; analizzati fino a 65 elementi in traccia in termini di ppt basso...
Acidi BAKER INTRA-ANALYZED J.T.Baker®
Consigliati per applicazioni ICP-OES/AES e GFAA e altre applicazioni che richiedono l'analisi di metalli in tracce ppb...
Reagenti e acidi J.T.Baker® BAKER ANALYZED ACS
Consigliati per applicazioni AAS qualitative, nonché per applicazioni generiche di chimica per via umida...
Acidi marchio Macron Fine Chemicals™
Gli acidi Macron Fine Chemicals™ generano risultati altamente affidabili e costanti nell'analisi di metalli in tracce ppb...