Réparation et maintenance d’incubateurs (CO2) (BE & NL)
Une maintenance réglementée et professionnelle augmente considérablement la durée de vie de votre appareillage, ainsi que la fiabilité et la précision de tous vos résultats d’analyse. En faisant confiance aux service que le Service Technique VWR peut vous offrir, nous vous garantissons:
- La traçabilité de vos mesures et calibrations selon les normes (inter-)nationales
- Des méthodes de test validées et contrôlées par le RvA pour une garantie de qualité optimale
- Une utilisation des instruments et appareillage de mesure corrects
- Un personnel compétent et qualifié
- Un enregistrement précis et complet de vos données
Le Service Technique VWR vous garantit une efficacité et une expertise excellentes grâce à une longe expérience en matière de maintenance, de réparation et de calibration d’incubateurs.
( VWR Private label, Binder, Thermo Scientific Hereaus, Memmert, et bien d’autres)
La maintenance est effectuée par des techniciens qualifiés de VWR selon le SOP de VWR, qui comprend entre autres:
- Le contrôle des connexions électriques
- Le contrôle du thermostat de sécurité
- La calibration de la température et un ajustement si nécessaire
- Le Nettoyage du compartiment électronique
- Le contrôle des joints en caoutchouc
- Le contrôle des capteurs de températureDes pièces de rechange d’origine
En supplément pour des incubateurs CO2:
- Une calibration de la teneur en CO2 et l’ajustement si nécessaire
- Le remplacement du filtre à CO2 si présent et en accord avec le client.
- Le prix du filtre n’est pas compris dans l’entretien de base
En option:
- La calibration et l’ajustement de la teneur en CO2
- IQ/OQ
- Effectué selon le SOP du fabricant / du client
- Validation de la température sur plusieurs points de votre système complet
- Test NEN 3140 (sécurité électrique)