I guanti monouso più sottili resistenti agli agenti chimici
Presentazione di Microflex 93-260, il nuovo guanto che sta cambiando il volto della protezione chimica delle mani. Con un innovativo design a tre strati, Microflex 93-260 offre la protezione affidabili di cui hanno bisogno i lavoratori mentre manipolano i prodotti chimici.
Design innovativo a 3 strati*
L'esclusiva costruzione a triplo strati del guanto presenta un interno morbido progettato appositamente per consentire una facile vestizione e svestizione. Il suo strato intermedio flessibile offre la massima protezione contro gli acidi e le basi, mentre l'esterno resistente offre la massima protezione contro i solventi organici. Poiché l'esterno resistente del guanto resiste più a lungo alle difficili condizioni fisiche e chimiche, i lavoratori possono cambiare i guanti meno frequentemente con conseguente aumento della produttività.
Protezione chimica resistente
Microflex 93-260 offre una tale protezione chimica resistente che ha soddisfatto i requisiti sia per la certificazione EN 374 in Europa sia per la certificazione KOSHA in Corea. Se testato contro prodotti chimici aggressivi come l'acido solforico, l'n-eptano, l'esano e il metanolo, Microflex 93-260 ha dimostrato tempi di permeazione impressionanti – spesso superando i concorrenti.
Comfort impareggiabile
Realizzato con un materiale composito in nitrile e neoprene, Microflex® 93-260 ha uno spessore di soli 7,8 mil (0,19 mm) e offre tutti i vantaggi di un guanto monouso, resistente agli spruzzi: comfort, vestibilità, manualità e presa eccezionali. Queste caratteristiche combinate con Ergoform Design Technology aiutano a ridurre l'affaticamento muscolare della mano e dell'avambraccio e supportano la produttività del lavoratore, riducendo la probabilità di infortuni e fuoriuscite costosi o pericolosi.
* Il processo utilizzato per realizzare questo guanto a 3 strati è in attesa di brevetto.
Volantini
Guarda i nostri video
![]() |
|||
Introduzione a Microflex 93-260 |