Come conservare in sicurezza le sostanze chimiche
Uno stoccaggio pulito e ben organizzato non è soltanto della massima importanza per la gestione efficiente di un laboratorio o uno spazio di produzione, ma anche per la sicurezza quando si lavora con i reagenti e i prodotti chimici.
Classificando i materiali chimici in gruppi specifici, puoi essere certo che il tuo staff non incorrerà in situazioni pericolose qualora si verifichi una fuoriuscita o un incidente.
Per prima cosa occorre stabilire quale tipo di armadio per lo stoccaggio di sostanze chimiche sia necessario per il tuo laboratorio, come pure la quantità di materiali che si desidera tenere a portata di mano. Naturalmente, è necessaria la corretta attrezzatura e i corretti dispositivi di protezione per la manipolazione dei materiali pericolosi, come ad esempio guanti idonei, indumenti protettivi ed eventuali pompe di colata o di sicurezza per le sostanze chimiche. Per maggiori informazioni sui guanti e sulle attrezzature di sicurezza, clicca qui.
Scegliere un armadio per lo stoccaggio di sostanze chimiche
Quando si sceglie un armadio per lo stoccaggio di sostanze chimiche, è importante conoscere la classe di pericolo delle sostanze da conservare. Tutti i contenitori per lo stoccaggio di sostanze chimiche devono soddisfare una serie di requisiti specifici, delineati dagli standard del settore.
È meglio gestire con accortezza la quantità di sostanze chimiche pericolose a portata di mano, mantenendo gli armadi organizzati e non sovraccarichi. Ogni struttura può avere limitazioni di stoccaggio univoche basate sui codici antincendio, e devono essere valutate sulla base della tua ubicazione.
Armadi per lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Questi armadi sono progettati per contenete materiali infiammabili e rallentare la propagazione delle fiamme verso i materiali contenuti nell’armadio. Gli armadi per lo stoccaggio di sostanze infiammabili devono soddisfare gli standard di diverse certificazioni, quali OSHA, NFPA, IFC, CSA, IOSH, NEBOSH, e UL.
Gli armadi per lo stoccaggio di sostanze infiammabili sono costruiti con porte a chiusura automatica e non richiedono ventilazione. Questi elementi di progettazione sono pensati per mantenere le prestazioni di sicurezza dell’armadio per un determinato periodo (che varia a seconda del modello) in presenza di un incendio.
Contenitori di sicurezza
Un contenitore di sicurezza può contenere fino a 20 litri di liquido pericoloso. Sono progettati con un filtro in ciascuna apertura di riempimento e versamento, di uno sportello con chiusura a molla e di un coperchio con beccuccio, con dispositivo per alleviare la pressione interna quando esposti al calore o al fuoco.
Questi contenitori di sicurezza devono essere omologati UL, OSHA, FM, NEBOSH e NFPA
Armadi per lo stoccaggio di sostanze corrosive
A differenza dei due contenitori di stoccaggio precedenti, gli armadi per lo stoccaggio di sostanze corrosive non hanno necessariamente requisiti normativi specifici. Sono progettati per resistere alla corrosione e spesso sono costruiti in polietilene o acciaio con rivestimento anticorrosione.
È possibile trovare un armadio che soddisfi sia i requisiti di resistenza alle fiamme che quelli di corrosione, il che può essere utile se si dispone di sostanze chimiche con classificazioni di rischio multiple.
In alcune situazioni, un armadio in legno soddisfa gli standard di resistenza alla corrosione. Tuttavia, questi armadi non possono essere utilizzati per acidi ossidanti, come l’acido nitrico.
La ventilazione degli armadi per sostanze corrosive può essere preferibile quando si conservano corrosivi volatili (come l’acido cloridrico). In questo caso, si raccomanda una ventilazione sufficiente attraverso cappe di aspirazione per evitare tossicità o esposizioni pericolose.
Separazione delle sostanze chimiche
Per evitare reazioni indesiderate, è fondamentale separare le sostanze chimiche in base alla loro specifica classificazione di pericolo.
È buona norma conservare le sostanze chimiche infiammabili in contenitori appositi, soprattutto tenendo gli ossidanti lontani dai combustibili. È inoltre fondamentale tenere i corrosivi lontani da sostanze che possono reagire e rilasciare vapori tossici o infiammabili. La separazione degli acidi aiuta a evitare interazioni indesiderate.
Alcune categorie consigliate da utilizzare per lo smistamento e lo stoccaggio dei prodotti chimici:
- Piroforici
- Reattivi dell’acqua
- Infiammabili
- Corrosivi
- Ossidanti
- Tossici
Altri tipi di materiali che richiedono requisiti di stoccaggio più severi:
- Esplosivi
- Gas compressi
- Criogeni
Prodotti per la sicurezza in laboratorio
Per ulteriori informazioni sui prodotti e le risorse per la sicurezza in laboratorio, visita la nostra pagina dedicata alla sicurezza in laboratorio.
Reagenti e prodotti chimici
Vuoi ricercare un prodotto per struttura molecolare? Visita il nostro chemical corner e ricerca il prodotto nel nostro database. Seleziona i marchi e naviga tra tutte le sostanze utilizzando la ricerca per struttura chimica.