Stampa…
Acido L(+)-ascorbico
Fornitore: G Biosciences
Synonyms: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
RC-022 RC-023
RC-022EA 98.8 EUR
RC-022 RC-023
Acido L(+)-ascorbico
Acido L(+)-ascorbico
Formula: C₆H₈O₆
Peso molecolare: 176.13 g/mol
Punto di ebollizione: 553
Punto di fusione: 190…192 °C
Densità: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064328
CAS Number: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM