Stampa…
Ampicillina sale sodico
Fornitore: G Biosciences
Pericolo
Synonyms: D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt
RC-021 RC-020
RC-021EA 971 EUR
RC-021 RC-020
Ampicillina sale sodico
Ampicillin sodium salt
Formula: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064313
CAS Number: 69-52-3
EINECS: 200-708-1