Stampa…
Cesio cloruro
Fornitore: G Biosciences
Synonyms: Cesium Chloride
RC-035 RC-034
RC-035EA 1180 EUR
RC-035 RC-034
Cesio cloruro
Cesio cloruro
Formula: CsCl
Peso molecolare: 168.36 g/mol
Punto di ebollizione: 1303
Punto di fusione: 646
Densità: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010955
CAS Number: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021