Stampa…
L-Alanina
Fornitore: G Biosciences
RC-013 RC-014
RC-013EA 177 EUR
RC-013 RC-014
L-Alanina
L-Alanina
Formula: C₃H₇NO₂
Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 79 °C
MDL Number: MFCD00064410
CAS Number: 56-41-7
EINECS: 206-418-1
Merck Index: 13,00203