Stampa…
PIPES sale sodico
Fornitore: G Biosciences
RC-080 RC-079
RC-080EA 552 EUR
RC-080 RC-079
PIPES sale sodico
PIPES sale sodico
Formula: C₈H₁₇N₂NaO₆S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065472
CAS Number: 10010-67-0
EINECS: 233-005-3