3-(Diethylamino)-1-propanol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₇NO Punto di ebollizione: 189°C Densità: 0,8845 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 65°C |
MDL Number:
MFCD00002947 CAS Number: 622-93-5 EINECS: 210-759-1 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |