Stampa…
DL-Metionina
Fornitore: G Biosciences
Synonyms: 2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Methioninum racemicum, Methionine racematic, H-DL-Met-OH, (±)-Methionine, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
RC-071 RC-070
RC-071EA 294 EUR
RC-071 RC-070
DL-Metionina
DL-Metionina
Formula: C₅H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 149.21 g/mol
Punto di fusione: ∼136 °C
Densità: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063096
CAS Number: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Merck Index: 13,06004