Stampa…
Potassio diidrogeno fosfato
Fornitore: G Biosciences
RC-084 RC-083
RC-084EA 323 EUR
RC-084 RC-083
Potassio diidrogeno fosfato
Potassio diidrogeno fosfato
Formula: KH₂PO₄
Punto di ebollizione: ∼100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 253 °C
Densità: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011401
CAS Number: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744