Stampa…
di-Potassio idrogenofosfato
Fornitore: G Biosciences
RC-081 RC-082
RC-081EA 257 EUR
RC-081 RC-082
di-Potassio idrogenofosfato
di-Potassio idrogenofosfato
Formula: K₂HPO₄
Punto di fusione: 340 °C
Densità: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011383
CAS Number: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM