Stampa…
Guanidina tiocianato
Fornitore: G Biosciences
Attenzione
Synonyms: Guanidina solfocianuro
RC-059 RC-058
RC-059EA 622 EUR
RC-059 RC-058
Guanidina tiocianato
Guanidina tiocianato
Formula: CH₅N₃·CHNS
Peso molecolare: 118,16 g/mol
Punto di fusione: 118 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013027
CAS Number: 593-84-0
EINECS: 209-812-1