Stampa…
Nonidet® P 40 Sostituto (NP-40)
Fornitore: G Biosciences
Attenzione
786-511 786-512
786-511EA 372 EUR
786-511 786-512
Nonidet® P 40 Sostituto (NP-40)
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132851
CAS Number: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6