Stampa…
Nonidet® P 40 Sostituto (NP-40) 10% in soluzione acquosa
Fornitore: G Biosciences
DG001 DG002
DG001EA 294 EUR
DG001 DG002
Nonidet® P 40 Sostituto (NP-40) 10% in soluzione acquosa
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
MDL Number: MFCD00132851
CAS Number: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6