Stampa…
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Fornitore: G Biosciences
Pericolo
Synonyms: sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
DG056 DG057
DG056EA 135 EUR
DG056 DG057
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Formula: C₁₇H₃₇NO₃S
Peso molecolare: 335.55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036909
CAS Number: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
UN: 3261
ADR: 8 II