Stampa…
N-Decil-N, N-dimetil-3-ammonio-1-propansulfonato (Solfobetaina-10, SB-10)
Fornitore: G Biosciences
Attenzione
Synonyms: 3-[Dec-1-yl(dimethyl)ammonio]propane-1-sulphonate, 3-(Decyldimethylazaniumyl)propane-1-sulphonate
DG054 DG055
DG054EA 135 EUR
DG054 DG055
N-Decil-N, N-dimetil-3-ammonio-1-propansulfonato (Solfobetaina-10, SB-10)
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10)
Formula: C₁₅H₃₃NO₃S
Peso molecolare: 307.4924 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036908
CAS Number: 15163-36-7