Stampa…
Estratto di lievito
Fornitore: VWR Chemicals
J850-1KGEA 335 EUR
J850-1KG J850-100G J850-500G J850-10KG J850-5KG
Estratto di lievito
Supplementi ed additivi per colture cellulari
Parte idrosolubile di lievito autolisato contenente una fonte di complesso di vitamina B.
  • High purity extract
  • Used for supplementing media