Inibitore della proteasi cocktails, uso generico
Fornitore: VWR Chemicals
Contiene una miscela di inibitori della proteasi: AEBSF, Aprotinina, E 64, Bestatina e Leupeptina. Ogni fiala può essere ricostituita in 1 ml di acqua deionizzata per preparare 100X di soluzione.
- Effectively preserves the native state of proteins
M222 con EDTA