Stampa…
Reagenti per estrazione proteica, BugBuster® e BugBuster® plus Benzonase®, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore (Novagen)
70584-3 70584-4 70750-3
70584-3EA 191 EUR
70584-3 70584-4 70750-3
Reagenti per estrazione proteica, BugBuster® e BugBuster® plus Benzonase®, Millipore®
Soluzioni tampone Tamponi di estrazione
Il reagente per estrazione proteica BugBuster®  è formulato espressamente per una lisi delicata della parete cellulare dell'E. coli e per la conseguente liberazione delle proteine solubili. Questo reagente rappresenta un'alternativa semplice, rapida ed economica ai metodi meccanici (frammentazione a pressione 'French Press' o sonicazione) per il rilascio delle proteine bersaglio prima della purificazione o di altre applicazioni. Nella sua formulazione, il reagente utilizza una miscela di detergenti in grado di perforare la parete cellulare senza denaturare le proteine solubili.
Il reagente BugBuster® standard è fornito in forma di liquido pronto all'uso equilibrato con tampone Tris 1x, stabile a temperatura ambiente. Lo stesso reagente è disponibile anche in una confezione da 500 ml con aggiunta di 10 000 unità di nucleasi Benzonase® (in un flacone separato) per la preparazione di estratti a bassa viscosità e/o la rimozione degli acidi nucleici dalle preparazioni proteiche.