Stampa…
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMix e FastMix™
Fornitore: Quantabio
95071-012 95071-05K 95072-012 95072-05K 95072-250 95073-012 95073-05K 95073-250 95074-012 95074-05K 95074-250 95054-02K 95054-500
733-1378EA 842 EUR
733-1378 733-1379 733-1382 733-1383 733-1381 733-1386 733-1387 733-1385 733-1390 733-1391 733-1389 733-1247 733-1246
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMix e FastMix™
Reagenti per acidi nucleici Enzimi e kit qPCR/RT-qPCR
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMix e FastMix™ consentono una PCR quantitativa efficiente, sensibile e precisa con tamponi proprietari e stabilizzatori SYBR® Green che massimizzano il segnale in fluorescenza, l'efficienza della PCR e la riduzione di dimeri di primer. Questi SuperMix e FastMix™ sono stati ottimizzati per tutti gli strumenti di PCR real time, inclusi quelli che richiedono la normalizzazione con colorante di riferimento ROX o fluoresceina.
  • I FastMix™ offrono tempi di ciclo più brevi consentendo di svolgere più esperimenti al giorno
  • L'ampia gamma dinamica assicura l'affidabilità dei dati ricavati dai campioni più importanti
  • La partenza a caldo (hot start) ottimale e mediata da anticorpi assicura una maggiore specificità e di conseguenza una quantificazione più accurata
  • Ciclazione rapida con i set di primer esistenti, senza necessità di ripetere l'ottimizzazione, per una maggiore produttività
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMix sono cocktail di reazione pronti all'uso con concentrazione 2X contenenti tutti i componenti per la qPCR, ad eccezione di primer e templato. Un componente chiave di questi SuperMix è la AccuStart™ Taq DNA Polymerase, che consente estensioni di primer specifiche ed efficienti con la praticità della preparazione della reazione a temperatura ambiente. AccuStart™ Taq DNA Polymerase contiene anticorpi monoclonali che si legano alla polimerasi e la mantengono inattiva prima del passaggio iniziale di denaturazione della PCR. All'attivazione con calore, gli anticorpi vengono denaturati irreversibilmente e rilasciano la DNA polimerasi Taq attiva e inalterata.
PerfeCTa® SYBR® Green FastMix™ sono miscele di reazione pronte all'uso con concentrazione 2X che offrono la massima efficienza, sensibilità e specificità della PCR e un robusto segnale fluorescente utilizzando reazioni PCR standard o rapide. I tempi di ciclo rapidi sono ottenuti mediante l'attivazione istantanea della DNA polimerasi AccuStart™ Taq, unita alle cinetiche di polimerizzazione rapide. La qPCR ad alte prestazioni può essere raggiunta in meno di 33 minuti.