Stampa…
Conduttori Perfect DNA™
Fornitore: Merck Millipore (Novagen)
69046-3 69180-3 70537-3 70538-3 70539-3
69046-3EA 104 EUR
69046-3 69180-3 70537-3 70538-3 70539-3
Conduttori Perfect DNA™
Reagenti per elettroforesi Marker di pesi molecolari
Le scale Perfect DNA™ contengono gruppi di specie di DNA in pratici formati facili da ricordare per l'analisi dei gel di agarosio. I marcatori presentano intensità di banda uniformi e coprono un'ampia gamma di formati di DNA.
  • Formato pronto al caricamento
  • Ideali per l'utilizzo di routine
Componenti del prodotto:
Scala Perfect DNA da 1 ml (per il codice 70538-3) o 500 µl (per i codici 70539-3 e 70537-3) in soluzione tampone di caricamento 1X
Soluzione tampone di caricamento 6X da 1 ml (per i codici 70538-3 e 70539-3) contenente arancio G, xilene cianolo FF e glicerolo oppure soluzione tampone di caricamento per gel di DNA 6X (per il codice 70537-3) contenenti blu di bromofenolo, xilene cianolo FF e Ficoll
Informazioni per l'ordine: Ogni fiala di marcatori è sufficiente per 100 corsie. È inoltre inclusa una fiala supplementare di soluzione tampone di caricamento 6X (per i codici 70538-3 e 70539-3) o di soluzione tampone di caricamento per gel di DNA 6X (per il codice 70537-3).