Stampa…
Marker Perfect DNA™
Fornitore: Merck Millipore (Novagen)
69002-3 70087-3 70540-3
69002-3EA 262 EUR
69002-3 70087-3 70540-3
Marker Perfect DNA™
Reagenti per elettroforesi Marker di pesi molecolari
Molecular size markers for routine use in plasmid cloning, the Perfect DNA™ markers contain sets of DNA species having convenient, easy-to-remember sizes for agarose gel analysis. The markers have uniform band intensities except for the indicated reference bands, which are useful for instant band identification.
  • Easy-to-remember sizes
  • Uniform band intensities
  • Instant band identification
Componenti del prodotto:
1 ml Perfect DNA™ markers in 1X DNA gel loading buffer, for markers 0,05 to 10 kbp (Cat. No. 70540-3) or 500 μl Perfect DNA™ markers in 1X DNA gel loading buffer, for markers 0,1 to 12 and 0,5 to 12 kbp (Cat. Nos. 70087-3 and 69002-3).
1 ml 6X DNA gel loading buffer.
Informazioni per l'ordine: Ogni fiala di marcatori è sufficiente per 100 corsie. È inoltre inclusa una fiala supplementare di soluzione tampone di caricamento per gel di DNA 6X.