Collante cellulare e tessutale, Corning® Cell-Tak™
Fornitore: Corning
Questo collante cellulare e tissutale Corning® Cell-Tak™ è una formulazione di proteine polifenoliche da Mytilus edulis (mitile marino). Queste proteine sono i componenti chiave della colla secreta dal mitile per ancorarsi a substrati solidi nell'ambiente marino. Il prodotto Corning® Cell-Tak™ viene utilizzato per ottenere l'aderenza di cellule o sezioni tissutali a svariati tipi di superfici, inclusi plastica, vetro, metallo, PTFE e materiali biologici. Può semplificare la manipolazione dei campioni biologici per numerose tecniche in vitro, inclusi ibridazione in situ, immunodosaggi, microiniezione e immunoistochimica, nonché l'adesione di cellule primarie nella coltura. Il prodotto Corning® Cell-Tak™ è biocompatibile e non è specie specifico.