Stampa…
Soluzione di recupero delle cellule, Corning®
Fornitore: Corning
354253
734-0107EA 133 EUR
734-0107
Soluzione di recupero delle cellule, Corning®
Supplementi ed additivi per colture cellulari
La soluzione di recupero cellulare Corning® consente il recupero di cellule da colture su matrice di membrana basale Corning® Matrigel® per la successiva analisi biochimica. La soluzione di recupero cellulare Corning® depolimerizza i gel della matrice Corning® Matrigel® senza preparati enzimatici né periodi di incubazione lunghi a temperature elevate. Le cellule vengono rilasciate senza danni, evitando quindi variazioni biochimiche durante l'incubazione e la digestione di porzioni extracellulari dei recettori cellulari e delle molecole per l'adesione cellulare.
  • Soluzione proprietaria non enzimatica
  • Testata per la capacità di depolimerizzare uno strato spesso 1 mm di matrice BD Matrigel™ in gel dopo un'ora a 2-8 °C
  • Filtrata e testata per l'assenza di batteri, funghi e micoplasma
  • Stabile per almeno tre mesi a 2-8 °C