Stampa…
Integratore fattore di crescita delle cellule endoteliali, Corning®
Fornitore: Corning
356006 354006
734-2391EA 631 EUR
734-2391 734-1306
Integratore fattore di crescita delle cellule endoteliali, Corning®
Supplementi ed additivi per colture cellulari
Il supplemento di crescita per cellule endoteliali (Endothelial Cell Growth Supplement, ECGS) è un supplemento spesso utilizzato per la coltivazione di diverse cellule, in particolare di cellule endoteliali. L'ECGS contiene diversi fattori di crescita (ad esempio, FGF acido o ECGF-a).
ECGS contains various growth factors (e.g., acidic FGF or ECCF-a).
Tested for ability to promote proliferation of Fetal Bovine Heart Endothelial Cells (FBHEC) in medium containing 10% newborn calf serum. Filtered (0.2 µm membrane) and tested and found negative for the presence of bacteria, fungi, and mycoplasma.