Stampa…
PerfeCTa® qPCR ToughMix®
Fornitore: Quantabio
95112-012 95112-05K 95112-250 95114-012 95114-05K 95114-250 95113-012 95113-05K 95138-012 95138-05K 95139-012 95139-05K 95140-012 95140-05K
733-2090EA 1620 EUR
733-2090 733-2091 733-2092 733-2096 733-2097 733-2098 733-2093 733-2094 733-2243 733-2244 733-2247 733-2248 733-2251 733-2252
PerfeCTa® qPCR ToughMix®
Reagenti per acidi nucleici Enzimi e kit qPCR/RT-qPCR
PERFECTA® qPCR ToughMix® è un 2X concentrato pronto per l'uso di cocktail di reazione per l'amplificazione PCR di modelli di DNA che supera molti noti inibitori del PCR, spesso presenti nei campioni di greggio estratto da campioni ambientali, tessuti vegetali, o tessuti animali. E 'un Real-Time qPCR reagente versatile e robusta che garantisce la massima sensibilità ed efficienza PCR con una varietà di sonde chimiche fluorogeniche, tra cui le sonde di idrolisi TaqMan®. PERFECTA® qPCR ToughMix® contiene tutti i componenti necessari di reazione, ad eccezione di primer, sonde (s) e il modello di DNA. Il colore azzurro del colorante tracciante AccuVue ™ semplifica il montaggio reazione in bianco piatti, o chiari e aiuta a minimizzare pipettando o errori di miscelazione. Non interferisce con le prestazioni qPCR o influenzare la stabilità del prodotto.
Una componente chiave della PERFECTA® qPCR ToughMix® è un ultra-pura, altamente processive DNA polimerasi termostabile che si combina con alta avidità anticorpi monoclonali. Questa miscela polimerasi proprietaria è altamente resistente agli inibitori della PCR e fornisce estremamente rigorosi hot start automatico che consente un assemblaggio di reazione, e il deposito temporaneo, a temperatura ambiente prima dell'amplificazione PCR. PERFECTA® qPCR ToughMix® offre prestazioni eccezionali sia con i protocolli di PCR in bicicletta veloci o convenzionali.
Informazioni per l'ordine: I kit sono disponibili con o senza colorante di riferimento ROX. Tutti i kit includono tampone di reazione 2X contenenti concentrazioni ottimizzate di MgCl?, dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), caldo DNA polimerasi inizio, colorante blu qPCR AccuVue ™, e stabilizzanti. versioni UNG includono glicosilasi uracile DNA.