Stampa…
qPCR SuperMixes, PerfeCTa®
Fornitore: Quantabio
95051-500 95050-500 95052-500 95050-02K 95051-02K 95052-02K
733-1188EA 1190 EUR
733-1188 733-1184 733-1192 733-1185 733-1189 733-1193
qPCR SuperMixes, PerfeCTa®
Reagenti per acidi nucleici Enzimi e kit qPCR/RT-qPCR
Le miscele PerfeCTa® qPCR SuperMixes con concentrazione 2X sono assortimenti di reazioni pronte all'uso e contengono tutti i componenti necessari eccetto i primer, la sonda e il templato per qPCR.
  • Ampio range dinamico per una maggiore affidabilità
  • Fase hot start ottimale e mediata da anticorpi permette una maggiore specificità e di conseguenza una quantificazione più accurata
Le miscele SuperMixes includono tamponi e stabilizzatori ottimizzati per la massima efficienza, riproducibilità e sensibilità della PCR con sonda TaqMan® e TaqMan® MGB. La specificità migliorata di PerfeCTa® qPCR SuperMixes elimina la reazione incrociata tra sequenze omologhe, migliorando il rilevamento e la discriminazione in applicazioni SNP. Una componente chiave è la Taq DNA polimerasi AccuStart™ che contiene anticorpi monoclonali in grado di legarsi e rendere inattiva la polimerasi prima della fase di denaturazione iniziale della PCR. Al momento dell'attivazione termica (2 minuti a 95 °C), gli anticorpi denaturano irreversibilmente rilasciando la Taq DNA polimerasi completamente attiva e non modificata. Ciò favorisce l'estensione specifica ed efficace del primer con la comodità della preparazione della reazione a temperatura ambiente. Le miscele Perfecta® qPCR SuperMixes sono formulate con o senza colorante di riferimento che le rende compatibili con gli specifici strumenti per qPCR in tempo reale.
Sono disponibili kit campione, si prega di chiedere informazioni.