Stampa…
Sistema di evaporazione RapidVap® N₂
Fornitore: LABCONCO
7910001 7910011
531-0173EA 24670 EUR
531-0173 531-1077
Sistema di evaporazione RapidVap® N₂
Evaporatori Evaporatori centrifughi
Evaporatore automatico ed efficace utilizzabile con un'ampia gamma di prodotti chimici aggressivi. In sistemi RapidVap N₂, un flusso di azoto o gas secco viene indirizzato sulla superficie del campione. L'azoto riduce la pressione parziale direttamente sopra il liquido per velocizzare l'evaporazione e consentire la rimozione del solvente durante l'evaporazione. L'azoto può essere programmato per posizioni a 2, 4, 6 o 8 provette. L'agitazione e il calore a secco possono essere applicati per accelerare ulteriormente il processo.
  • Fast evaporation rates; water evaporates at a rate up to 1,1 ml/minute/tube
  • Microprocessor controlled nitrogen blow down manifold introduces nitrogen to 2, 4, 6 or 8 individual sample tubes
  • Microprocessor controlled 1000 W dry block heating system up to +100 °C
  • Microprocessor controlled vacuum level speeds evaporation
  • Maintenance-free, microprocessor controlled motor provides smooth variable power to drive the vortex motion up to 500 min⁻¹
Il blocco può alloggiare 8 campioni di grandi dimensioni (fino a 450 ml)  rendendo più efficienti le analisi ambientali e dei residui. Inoltre, è disponibile un blocco accessorio per provette da 170 millilitri, ideali per estrazioni in fase solida. In molte applicazioni, i campioni non devono andare a secco. L'esclusivo design del blocco Cool-Zone block e della provetta riduce significativamente la velocità di evaporazione una volta raggiunto il punto finale della reazione. Il dispositivo Cool-Zone isola i campioni e garantisce al ricercatore il tempo adeguato (prima che i campioni vadano a secco) per rimuoverli o per svolgere le procedure di sostituzione del solvente.
- PTFE-coated aluminium chamber and sample block for 8 tubes of 600 ml (with 450 ml sample size)
- Glass lid
- Up to nine different user-set programs, each with different parameter set points, may be stored in memory
- Parameters of time, heat, vortex speed, vacuum may be set and number of active nitrogen positions may also be set
- Easy-to-read LCD display
Glass lid
Up to nine different user-set programmes, each with different parameter set points, may be stored in memory
Parameters of time, heat, vortex speed, vacuum may be set and number of active nitrogen positions may also be set
Informazioni per l'ordine: Richiede l'utilizzo di azoto (portata massima di 0,6 CFM), regolatore di pressione del gas e vetreria.
Il sistema di evaporazione RapidVap® N? è disponibile anche con collegamento interfaccia RS232. Per ulteriori dettagli e per informazioni sulla gamma di blocchi accessori, contattare Avantor.