Stampa…
Acqua esente da nucleasi, Fermantas
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
R0581 R0582
R0581EA 31.17 EUR
R0581 R0582
Acqua esente da nucleasi, Fermantas
Acqua
This nuclease-free water is deionized and 0.22 µM membrane-filtered nuclease-free water
  • Free of endo, exodeoxyribonucleases, ribonucleases, and phosphatases
It is ideal for all molecular biology applications.
Formula: H₂O
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098