Stampa…
Brij® 35
Fornitore: G Biosciences
Attenzione
Synonyms: Brij® L23
786-521 786-351
786-521EA 111 EUR
786-521 786-351
Brij® 35
Brij® 35
Formula: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Peso molecolare: 1199,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00080891
CAS Number: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6