Stampa…
Tappi, a pressione con flangia
Fornitore: Simport Scientific
T404-3B T404-3N T404-3G T404-3R T404-3Y T404-10N T404-10B T404-10G T404-10R T404-10W T404-10Y
SIMPT404-3BEA 52.4 EUR
SIMPT404-3B SIMPT404-3N SIMPT404-3G SIMPT404-3R SIMPT404-3Y SIMPT404-10N SIMPT404-10B SIMPT404-10G SIMPT404-10R SIMPT404-10W SIMPT404-10Y
Tappi, a pressione con flangia
Tappi Tappi in PE/LDPE/HDPE
I tipi di tappo in PE a pressione e a 2 posizioni sono prodotti in polietilene per le provette con diametro esterno di 12 o 17 mm. I tappi a due posizioni offrono due possibilità: la posizione di chiusura non a tenuta in cui i campioni vengono mantenuti in stato aerobico per le procedure microbiologiche e la posizione di chiusura ermetica in cui il tappo viene spinto in modo da sigillare la provetta per gli usi anaerobici o per la conservazione, il trasferimento e la centrifugazione.