Bisacrilamide, in polvere
Fornitore: G Biosciences
|
Attenzione
|
Synonyms:
N,N'-Metilenbisacrilamide
Formula:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ Peso molecolare: 154.17 g/mol Punto di ebollizione: 125 Punto di fusione: 185 Densità: 1.235 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 138 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008625 CAS Number: 110-26-9 EINECS: 203-750-9 |