Stampa…
Sistemi di liofilizzazione, FreeZone®
Fornitore: LABCONCO
7670530 7752030 7670531 7386060 7387060 7420060 7420061 7670060 7670061 7670560 7670561 7740060 7740061 7750060 7750061 7751060 7752060 7752061 7753060 7753061 7753062 7753064 7753067 7754060 7754061 7754064 7754062 7754066 7754067 7755060 7755061 7755062 7755064 7755066 7755067 7759060 7934061 7934062 7934064 7934066 7934067 7960060 7960061 7960062 7960064 7960066 7960067 7382032 7382033 7752070
535-0033EA 0 EUR
535-0033 535-0037 535-0053 535-0097 535-0098 535-0099 LBCP7420061 535-0100 LBCP7670061 535-0093 535-0094 535-0101 LBCP7740061 535-0102 LBCP7750061 535-0103 535-0104 LBCP7752061 LBCP7753060 LBCP7753061 LBCP7753062 LBCP7753064 LBCP7753067 LBCP7754060 LBCP7754061 LBCP7754064 LBCP7754062 LBCP7754066 LBCP7754067 535-0105 LBCP7755061 LBCP7755062 LBCP7755064 LBCP7755066 LBCP7755067 535-0106 LBCP7934061 LBCP7934062 LBCP7934064 LBCP7934066 LBCP7934067 LBCP7960060 LBCP7960061 LBCP7960062 LBCP7960064 LBCP7960066 LBCP7960067 535-0095 535-0096 535-0229
Sistemi di liofilizzazione, FreeZone®
Liofilizzatori
Progettati per soddisfare le necessità di liofilizzazione nei laboratori di ricerca. Sono disponibili collettori in grado di raggiungere una temperatura di –50 °C, con capacità da 1 a 18 L. I sistemi a cascata con collettori di capacità da 2,5, 4,5, 6 e 12 L, per temperature fino a –84 °C, sono perfetti per liofilizzare campioni a temperature eutettiche basse. I sistemi di liofilizzazione da banco FreeZone® da –105 °C sono adatti a campioni con punti eutettici estremamente bassi, compresi quelli contenenti quantità ridotte di metanolo o etanolo.
  • Avvio automatico; la pressione di un pulsante avvia automaticamente la refrigerazione e il vuoto del collettore
  • Schermo LCD per una facile lettura digitale di vuoto, temperatura e informazioni sulla manutenzione
  • Porta RS232 (su tutti i modelli eccetto sistemi FreeZone® da 1 L) per semplificare il collegamento a PC
Una serie di LED illuminati (su tutti i modelli tranne i sistemi FreeZone® da 1 L), con colori da ambra a verde indicano quando i livelli di temperatura e vuoto sono corretti per l'aggiunta dei campioni. I sistemi di liofilizzazione da 2,5, 4,5 e 6 L sono caratterizzati dalla presenza di una valvola automatica di regolazione della pressione, per accelerare il processo di sublimazione. L'allarme acustico/visivo segnala all'utente eventuali anomalie del sistema. Sullo schermo LCD vengono visualizzati i messaggi di allarme.
Il vano collettore verticale semplifica lo sbrinamento. Tutti i modelli possono essere sbrinati manualmente versando acqua nella camera verticale per sciogliere il ghiaccio raccolto. Un tubo flessibile di scarico del vano collettore consente di svuotare agevolmente il ghiaccio sciolto. I sistemi di capacità superiore possono essere sbrinati mediante gas caldo. Sensore di umidità (su tutti i modelli a eccezione del sistema FreeZone® da 1 L) per proteggere la pompa da vuoto, evitando l'avvio della refrigerazione o del vuoto in caso di umidità nel vano collettore. Valvola rompivuoto (su tutti i modelli tranne i sistemi FreeZone® da 1 L) per proteggere il sistema dal riflusso di olio in caso di interruzioni di alimentazione.
The audible/visual alarm alerts the user to abnormal system events. Alarm messages are displayed on the LCD.
The upright collector chamber makes defrosting easy. All models may be manually defrosted by pouring water into the upright chamber to melt the collected ice. A collector drain hose allows convenient emptying of the melted ice. Larger systems feature hot gas defrost.
Moisture sensor (on all models except FreeZone® 1 litre systems) protects the vacuum pump by preventing refrigeration or vacuum start-up when moisture is detected in the collector chamber.
Informazioni per l'ordine: sono disponibili altri modelli, incluse le versioni con contenitori di raccolta rivestiti in PTFE e un'ampia gamma di accessori, tra cui ripiani e ripiani riscaldati; contattare Avantor per ulteriori informazioni.
Informazioni per l'ordine: forniti con tubo flessibile del vuoto con diametro interno di ³/₄" e due fascette, ma senza pompa e accessori.