Stampa…
Concentratori centrifughi, da banco, CentriVap®
Fornitore: LABCONCO
7460030 7811030 7810033 7460035 7810030 7810031 7810032 7810034 7810035 7810036 7810037 7811035 7970030 7970035 7385030 7385035 7811031 7811036
531-0162EA 10650 EUR
531-0162 531-0168 531-0835 LBCP7460035 521-1545 521-1546 521-1547 531-0964 531-0965 53-10966 531-0967 LBCP7811035 531-0836 531-0968 521-1544 LBCP7385035 LBCP7811031 LBCP7811036
Concentratori centrifughi, da banco, CentriVap®
Evaporatori Evaporatori centrifughi
I concentratori a vuoto CentriVap® sono disponibili in un'ampia gamma di configurazioni. Il modello CentriVap® DNA è fornito con una pompa a membrana incorporata da 34 litri/min, due trappole in vetro da 177 ml e un rotore per piccole provette (60×1,5/2,0 ml e 72×0,5 ml). Il modello con coperchio in vetro è consigliato per l'evaporazione di solventi non compatibili con l'acrilico (acetone, acetonitrile, etanolo, DMSO, ecc.). Il modello resistente agli acidi è consigliato per solventi corrosivi (TFA, acido acetico, ecc.).
  • Camera in alluminio con rivestimento a polvere; camera in alluminio con rivestimento in PTFE con albero in Hastelloy per modelli resistenti agli acidi
  • Centrifugazione fino a 1725 min-1; riscaldamento fino a +100 °C con controllo a microprocessore
  • Pannello di controllo con pulsante di avvio/arresto, pulsante di preriscaldamento, pulsante Heat Boost opzionale, impostazione dei parametri, tre pulsanti Quick-Start™ e sistema Quick-Stop™
  • Valvola rompivuoto automatica
  • Ampio schermo LCD per la visualizzazione del numero di programma, temperatura attuale e consigliata, tempo di riscaldamento, tempo di ciclo e attivazione Heat Boost opzionale
Collects evaporated liquid from the CentriVap® and protects the vacuum pump from corrosion. The cold trap may also be used in other laboratory applications such as freeze drying and desiccation. It is recommended to use a glass insert to protect the cold trap from corrosion when working with acids.
The collector is made from stainless steel and can collect up to 4 l of liquid. Luminous indicator signals when the operating temperature of −40 °C for the collector coil has been reached. With two Quick-Disconnect fittings for connection to a CentriVap Concentrator CFC-free refrigeration system includes a high-capacity, 1/3 hp compressor that can lower the temperature to −50 °C in less than 30 minutes with a quick start procedure.
On the ultra-low temperature model: CFC-free refrigeration system includes one 1/4 hp compressor and one 1/3 hp compressor to lower the temperature to −85 °C in less than 40 minutes.
Informazioni per l'ordine: pompa da vuoto, rotore e trappola fredda sono richiesti ma non inclusi (tranne che per CentriVap® DNA). Contattare l'ufficio vendite Avantor di zona per illustrare l'applicazione e ricevere consigli sulle opzioni ideali di pompa, rotore e trappola. Sono disponibili altri modelli di concentratore, contattateci per maggiori dettagli.