Stampa…
Tappi conici per giunti smerigliati
Fornitore: KARTELL
1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247
612-0944EA 3.6 EUR
612-0944 217-0088 612-0945 214-0131 612-0946 217-0089 612-0947 KART1247
Tappi conici per giunti smerigliati
Tappi Tappi in PE/LDPE/HDPE
Parte superiore colorata migliore identificazione.
  • LDPE, trasparente
  • Buona resistenza alle sostanze chimiche
  • Anelli di tenuta in rilievo
Impugnatura pentagonale per una facile presa.