Stampa…
Tappo per giunti conici
Fornitore: Edwin Mraz Kunststoff-Erzeugnisse GmbH
100/7 100/10 100/12 100/14 10119 100/24 100/29 100/45 100/60
217-8911EA 0 EUR
217-8911 217-8912 217-8913 217-8914 217-8915 217-8916 217-8917 217-8918 217-8919
Tappo per giunti conici
Tappi Tappi in PE/LDPE/HDPE
HDPE, bianco con piastra coperchio rossa. Cavo, con anelli di tenuta e impugnatura ottagonale
  • Buona resistenza agli agenti chimici
  • Anelli di tenuta per un alloggiamento fisso e stagno
  • Impugnatura ottagonale per un facile allentamento e rimozione del tappo
Certificazioni: DIN 12254