Stampa…
Tappi conici in gomma
Fornitore: KARTELL
1136 1138 1144 1145 1147 1148
217-0471EA 0.7 EUR
217-0471 217-0473 217-0478 217-0479 217-0481 217-0482
Tappi conici in gomma
Tappi Tappi in gomma
Gomma naturale, colore rosso. Versione elastica e ben aderente.
  • Ottima tenuta stagna e buona aderenza
  • Buona resistenza alle sostanze chimiche
  • Atossico
  • Resistenza termica da -25 a +70 °C