Stampa…
Tappo, con bordo reversibile, Versilic®
Fornitore: Saint Gobain Life Sciences
467007-100 467010-50 467015-20 467020-20 467025-10 467030-05 467018-20 467013-50
391-2260EA 72.4 EUR
391-2260 217-0187 217-0189 217-0191 391-2261 391-2262 217-0190 217-0188
Tappo, con bordo reversibile, Versilic®
Tappi Tappi in silicone
Silicone, traslucidi. I tappi garantiscono una tenuta perfetta, anche in presenza di bordo difettoso dei tubi da chiudere o dei recipienti in vetro, metallo o plastica. Sono perforabili e assicurano nuovamente la tenuta in seguito al prelievo, anche dopo diverse applicazioni. Biologicamente neutri, buona resistenza chimica.
  • Eccezionale tenuta e protezione da agenti esterni
  • Perforabili e autoclavabili
  • Resistenti all'invecchiamento, all'ozono e a ripetute sterilizzazioni
  • Resistenti da −60 a + 220 °C (per tempi brevi fino a +250 °C)
The stoppers can be punctured and resealed after sampling, even after several uses.
Resistant to temperatures from -60 to +220 °C (up to +250 °C for short periods)