Stampa…
Tappi conici in gomma
Fornitore: DEUTSCH & NEUMANN
1010103 1010105 1010108 1010110 1010112 1010114 1010117 1010118 1010121 1010123 1010126 1010129 1010131 1010136 1010141
217-9431EA 3 EUR
217-9431 217-9432 217-9433 217-9434 217-9435 217-9436 217-9437 217-9438 217-9439 217-9440 217-9441 217-9442 217-9443 217-9444 217-9445
Tappi conici in gomma
Tappi Tappi in gomma
In gomma naturale grigia.
  • Eccellente tenuta e buona aderenza
  • Buona resistenza ai prodotti chimici
  • Disponibili in diverse dimensioni
  • Resistenti da −25 a +70 °C (+120 °C in atmosfera umida)
  • Durezza Shore: 40°A
Elastici, galleggianti, atossici.
Resistant from -25 to +70 °C (120 °C in moist heat)
Hardness (Shore durometer A): 40
DIN 12871
Certificazioni: A norma DIN 12871