Stampa…
Tappi, gomma, conici, con fori
Fornitore: DEUTSCH & NEUMANN
1011110 1011112 1011114 1011117 1011118 1011121 1011123 1011126 1011129 1011131 1012123 1012129 1012114 1012117 1012118 1012121
217-9454EA 1.1 EUR
217-9454 217-9455 217-9456 217-9457 217-9458 217-9459 217-9460 217-9461 217-9462 217-9463 217-9464 217-0828 217-0824 217-0825 217-0826 217-0827
Tappi, gomma, conici, con fori
Tappi Tappi in gomma
Conical natural grey rubber stoppers with one hole.
  • Resistenti a tutti i comuni prodotti chimici da laboratorio
  • Tenuta perfetta e massima aderenza
  • Preforati
  • Resistenza termica da -25 a +70 °C (+120 °C con caldo umido)
  • Durezza Shore: 40°A
Withstands temperatures from -25 to +70 °C (+120 °C in moist heat)
Hardness (Shore durometer A): 40
DIN 12871
Certificazioni: A norma DIN 12871