Inserti per colture cellulari Corning® BioCoat™ Matrigel®
Fornitore: Corning
Sistema in vitro per la valutazione del potenziale invasivo di cellule maligne e normali.
- Prestazioni biologiche comprovate con membrana in PET Corning® FluoroBlok™ rivestita di matrice Corning® Matrigel®
- Consente una rapida e riproducibile quantificazione dell'invasione di cellule tumorali in vitro
- Migliore resa dei saggi di invasione delle cellule tumorali
- Consente l'automazione dei saggi con un rilevamento a fluorescenza semplificato e non distruttivo
- Riduce i tempi e lo screening di laboratorio dei potenziali composti anti metastatici
Gli inserti Corning® BioCoat™ Matrigel® consentono lo studio del potenziale metastatico delle cellule tumorali, l'espressione di metalloproteinasi di matrice sulla superficie di cellule tumorali invasive, l'inibizione di metastasi mediante componenti ECM o farmaci antineoplastici (ad esempio il Taxol®), l'espressione alterata delle proteine superficiali nelle cellule metastatiche e l'invasione di cellule normali, quali staminali embrionali, citotrofoblasti e fibroblasti oltre a linee cellulari multiple. Gli inserti Corning® BioCoat™ Matrigel® sono un sistema in vitro per lo studio dell'invasione cellulare attraverso la membrana basale. Sono inserti per colture cellulari Falcon® con membrana in PET con pori da 8,0 µm rivestita con uno strato uniforme di matrice Corning® Matrigel®.
Il sistema Corning® BioCoat™ è un sistema in vitro per lo studio delle invasioni di cellule tumorali attraverso la membrana basale. Si compone di piastre ad inserto multipozzetto Corning® FluoroBlok™ contenenti una membrana FluoroBlok™ con pori da 8,0 µm rivestita di uno strato uniforme di matrice da membrana basale Corning® Matrigel®. La matrice Corning® Matrigel® occlude i pori della membrana FluoroBlok™, impedendo la migrazione delle cellule non invasive attraverso la membrana.